Läs mer
tert-butoxykarbonyl-epsilon-aminokaproinsyra, TRC
Produktkod. 30332380
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30332380 1 g
1 options
Produktkod. 30332380 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6906551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butoxycarbonyl-epsilon-aminocaproic Acid
CAS 6404-29-1
Molekylformel C11H21NO4
Kvantitet 1 g
Synonym 6-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]caproic Acid, BOC-epsilon-aminocaproic Acid, Boc-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn 6-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]hexansyra
Molekylvikt (g/mol) 231.29
Formel vikt 231.1471