Läs mer
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, 98%
Produktkod. 11398166
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398166 5 g 5g
11388166 1 g 1g
11308176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15144.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35000-38-5 | C24H25O2P | 376.44 g/mol
(tert-Butoxikarbonylmetylen)trifenylfosforan är en kemikalie som används i syntesen av aldosreduktashämmare, ett podofyllotoxinderivat och tautomycin, ett podofyllotoxinderivat och tautomycin. Det används också i medicinsk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(tert-Butoxikarbonylmetylen)trifenylfosforan är en kemikalie som används i syntesen av aldosreduktashämmare, ett podofyllotoxinderivat och tautomycin, ett podofyllotoxinderivat och tautomycin. Det används också i medicinsk kemi.
Löslighet Svårlöslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35000-38-5
Molekylformel C24H25O2P
Molekylvikt (g/mol) 376.44
MDL-nummer MFCD00075545
InChI-nyckel ZWZUFQPXYVYAFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, tert-butoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, tert-butyl triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, tert-butyl 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetate, triphenylthoranylidene acetic acid 1,1-dimethylethyl ester, pubchem14371, tert-butyl 2-triphenyl, tert-butyl 2-triphenylylidene acetate
PubChem CID 256127
IUPAC-namn tert-butyl-2-(trifenyl-$l^{5}-fosfanyliden)acetat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Smältpunkt 146°C to 150°C
Linjär formel (CH3)3CO2CCH=P(C6H5)3
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2759875
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 376.44
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.