Läs mer
tert-Butoxytitanium (IV), TRC
Produktkod. 30455903
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
30455903 5 mL
1 options
Produktkod. 30455903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT4144705ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butoxytitanium (IV)
CAS 3087-39-6
Molekylformel 4(C4H10O) . Ti
Kvantitet 5 mL
Synonym tert-Butyl titanate(IV), tert-Butyl titanate(IV) (7CI), Orgatix TA 80, Tetra-tert-butoxytitanium, Tetra-tert-butyl titanate, Tetrakis(tert-butanolato)titanium, Tetrakis(tert-butoxy)titanium, Tetratertbutyl Orthotitanate, Titanium Tert-butoxide, Titanium Tert-butylate, Titanium Tetra-tert-butoxide, Titanium Tetrakis(2-methyl-2-propoxide), Titanium Tetrakis(t-butoxide), Titanium Tetrakis(tert-butanolate), Titanium Tetrakis(tert-butoxide), Titanium(4+) tert-Butoxide, Titanium(IV) tert-Butoxide, t-Butanol Titanium(4+) Salt, tert-Butoxytitanium (IV), tert-Butyl Orthotitanate, tert-Butyl Titanate
InChI formel InChI=1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
LEDER CC(C)(C)O[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tetrakis[(2-metylpropan-2-yl)oxy] titan
Molekylvikt (g/mol) 340.32
Formel vikt 340.2093