missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

tert-Butyl-1,1,1,3,3,3-d6 Alcohol, CDN

Produktkod. 30311646
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30311646 0.5 g 0.5g
30321685 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30311646 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND54480.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material tert-Butanol-D6 (dimethyl-D6)
CAS 53853-65-9
Molekylformel C4 D6 H4 O
Kvantitet 0.5 g
Synonym 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-ol, 2-methyl- (9 CI), 2-Methyl-2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6, tert-Butyl-2,2,2,2',2',2'-d6 alcohol, tert-Butyl-1,1,1,3,3,3-d6 alcohol, tert-Butanol-d6, tert-Butanol-D6 (dimethyl-D6)
InChI formel InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)(O)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-methylpropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 80.159
Formel vikt 80.111 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.