missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl-1,1,1,3,3,3-d6 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butanol-D6 (dimethyl-D6) |
| CAS | 53853-65-9 |
| Molekylformel | C4 D6 H4 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-ol, 2-methyl- (9 CI), 2-Methyl-2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6, tert-Butyl-2,2,2,2',2',2'-d6 alcohol, tert-Butyl-1,1,1,3,3,3-d6 alcohol, tert-Butanol-d6, tert-Butanol-D6 (dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)(O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-methylpropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.159 |
| Formel vikt | 80.111 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?