Läs mer
tert-Butyl 1-indolecarboxylate, 97%, Acros Organics™
Produktkod. 15317390 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15317390 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 15317390 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449790250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 1-indolecarboxylate
CAS 75400-67-8
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 201.0°C
Flampunkt 71°C
Infrarött spektrum Authentic
Molekylformel C13H15NO2
MDL-nummer MFCD02093939
Kvantitet 25 mL
Synonym 1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
InChI-nyckel OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
IUPAC-namn tert-butyl 1H-indole-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 217.27
PubChem CID 3532980
Formel vikt 217.26
Procent renhet ≥96.0% (GC)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.