missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl [(1R,2S,5S)-2-Amino-5-[(dimethylamino)carbonyl]cyclohexyl]carbamate Oxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl [(1R,2S,5S)-2-Amino-5-[(dimethylamino)carbonyl]cyclohexyl]carbamate Oxalate |
| CAS | 1210348-34-7 |
| Molekylformel | C14H27N3O3 •C2H2O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | N-[(1R,2S,5S)-2-Amino-5-[(dimethylamino)carbonyl]cyclohexyl]-1,1-dimethylethyl Carbamic Acid Ester Ethanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27N3O3.C2H2O4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11-8-9(6-7-10(11)15)12(18)17(4)5;3-1(4)2(5)6/h9-11H,6-8,15H2,1-5H3,(H,16,19);(H,3,4)(H,5,6)/t9-,10-,11+;/m0./s1 |
| LEDER | O=C(N(C)C)[C@H]1CC[C@H](N)[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C1.OC(C(O)=O)=O |
| IUPAC-namn | tert-butyl ((1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimethylcarbamoyl)cyclohexyl)carbamate oxcalic acid salt. |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.41 |
| Formel vikt | 375.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?