Läs mer
tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-(4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl)ethyl)cyclohexyl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-(4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl)ethyl)cyclohexyl)carbamate |
| CAS | 506427-91-4 |
| Molekylformel | C23H35Cl2N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | trans-N-tert-Butoxycarbonyl-4-[2-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]cyclohexanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H35Cl2N3O2/c1-23(2,3)30-22(29)26-18-9-7-17(8-10-18)11-12-27-13-15-28(16-14-27)20-6-4-5-19(24)21(20)25/h4-6,17-18H,7-16H2,1-3H3,(H,26,29)/t17-,18- |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](CCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3Cl)CC1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[4-[2-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]cyclohexyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.45 |
| Formel vikt | 455.2106 |