Läs mer
tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate, TRC
Produktkod. 30336024
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30336024 250 mg
30344054 500 mg
30330480 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30336024 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB662850250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate
Analyt- eller komponentnamn tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13H25NO3
InChI formel InChI=1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11-6-4-10(5-7-11)8-9-15/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)/t10-,11-
Lösningstyp Neat
LEDER OCC[C@H]1CC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1
IUPAC-namn tert-butyl N-[4-(2-hydroxyethyl)cyclohexyl]carbamate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 243.34
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 243.18