missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate, Mikromol™

Produktkod. 30052340
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052340 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052340 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3377.080025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate
CAS 361442-01-5
Analyt- eller komponentnamn tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H35 N3 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-[(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-(aminocarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-2-oxoethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-(aminocarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-2-oxoethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C23H35N3O5/c1-21(2,3)31-20(29)25-17(19(28)26-15-5-14(15)6-16(26)18(24)27)22-7-12-4-13(8-22)10-23(30,9-12)11-22/h12-17,30H,4-11H2,1-3H3,(H2,24,27)(H,25,29)/t12?,13?,14-,15-,16-,17+,22?,23?/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)N1[C@H]2C[C@H]2C[C@H]1C(=O)N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4
IUPAC-namn tert-butyl N-[(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl]-1-(3-hydroxy-1-adamantyl)-2-oxoethyl]carbamate
Molekylvikt (g/mol) 433.5411
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 433.2577 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.