Läs mer
tert-Butyl (1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate, Mikromol™
Produktkod. 30050908
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050908 25 mg
1 options
Produktkod. 30050908 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3377.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
tert-Butyl (1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
CAS 361440-67-7
Analyt- eller komponentnamn tert-Butyl (1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H18 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid, 3-(aminocarbonyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (1S,3S,5S)-
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-6(7)5-8(13)9(12)14/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H2,12,14)/t6-,7-,8-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2C[C@H]2C[C@H]1C(=O)N
IUPAC-namn tert-butyl (1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 226.272
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 226.1317 g/mol