Läs mer
tert-Butyl 2,2,2-trikloraacetimidat, 95 %
Produktkod. 11905601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11905601 100 g Glasflaska 100g
10767403 5 g Glasflaska 5g
10415053 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11905601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369331000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 98946-18-0 | C6H10Cl3NO | 218,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98946-18-0
Molekylformel C6H10Cl3NO
Molekylvikt (g/mol) 218.50
MDL-nummer MFCD00077410
InChI-nyckel CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
PubChem CID 2734700
IUPAC-namn tert-butyl-2,2,2-trikloretanimidat
LEDER CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate
Smältpunkt 20,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2220g/mL, 1.222
Kokpunkt 64,0 °C till 66,0 °C (15,0 mmHg)
Flampunkt 55 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CCl3C(=NH)OC(CH3)3
Brytningsindex 1,4550 till 1,4570
Kvantitet 100 g
Formel vikt 218.51
Procent renhet 95%
Fysisk form Flytande eller lågsmältande kristallin massa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.