Läs mer
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, 97%
Produktkod. 11479527
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479527 5 g 5g
11483950 1 g 1g
11489527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22039.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98946-18-0 | C6H10Cl3NO | 218.50 g/mol
tert-butyl-2,2,2-trikloracetimidat används för att producera di-tert-butylperoxid vid en temperatur av -5 °C. Det kan användas i syntesen av N-α -Fmoc-fosfo(1-nitrofenyletyl-2-cyanoetyl)-L-serin, burad byggsten. Det kan användas vid omvandling av alkoholer och karboxylsyror till deras respektive etrar och estrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butyl 2,2,2-trikloracetimidat används för att producera di-tert-butylperoxid vid en temperatur av -5 °C. Det kan användas i syntesen av N-α -Fmoc-fosfo(1-nitrofenyletyl-2-cyanoetyl)-L-serin, burad byggsten. Det kan användas vid omvandling av alkoholer och karboxylsyror till deras respektive etrar och estrar.
Löslighet Löslig i
organiska lösningsmedel, cyklohexan.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98946-18-0
Molekylformel C6H10Cl3NO
Molekylvikt (g/mol) 218.50
MDL-nummer MFCD00077410
InChI-nyckel CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734700
IUPAC-namn tert-butyl-2,2,2-trikloretanimidat
LEDER CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Smältpunkt 20°C to 22°C
Densitet 1.222
Kokpunkt 64°C to 66°C (15 mmHg)
Flampunkt 55°C (131°F)
Analysprocentintervall 0.97
Brytningsindex 1.457
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1770049
Känslighet Moisture sensitive
Synonym tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents,cyclo hexane.
Formel vikt 218.51
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.