Läs mer
tert-Butyl 2,2,2-trikloroacetimit, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate |
| CAS | 98946-18-0 |
| Molekylformel | C6H10Cl3NO |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2,2,2-Trichloroethanimidic acid tert-butyl ester, O-tert-Butyl trichloroacetimidate, tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-Butyl trichloroacetimidate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2,2,2-trikloroetanimidat |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.51 |
| Formel vikt | 216.9828 |