Läs mer
tert-Butyl 2,2,2-trikloroacetimit, TRC
Produktkod. 30337861
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30337861 25 g
1 options
Produktkod. 30337861 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB80788025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
CAS 98946-18-0
Molekylformel C6H10Cl3NO
Kvantitet 25 g
Synonym 2,2,2-Trichloroethanimidic acid tert-butyl ester, O-tert-Butyl trichloroacetimidate, tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-Butyl trichloroacetimidate
InChI formel InChI=1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn tert-butyl 2,2,2-trikloroetanimidat
Molekylvikt (g/mol) 218.51
Formel vikt 216.9828
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.