Läs mer
tert-Butyl 2-(4-(Bromomethyl)phenyl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 2-(4-(Bromomethyl)phenyl)acetate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17BrO2/c1-13(2,3)16-12(15)8-10-4-6-11(9-14)7-5-10/h4-7H,8-9H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 284.0412 |