Läs mer
Tert-butyl 2-[(4R,6S)-2,2-Dimethyl-6-[(methylcarbonyloxy)methyl]-1,3-dioxan-4-yl]acetate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tert-butyl 2-[(4R,6S)-2,2-Dimethyl-6-[(methylcarbonyloxy)methyl]-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| CAS | 154026-95-6 |
| Molekylformel | C15H26O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[(4R,6S)-6-(Acetoxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetic Acid Tert-butyl Ester, [(4R,6S)-6-Acetoxymethyl-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl]acetic Acid Tert-butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O6/c1-10(16)18-9-12-7-11(19-15(5,6)20-12)8-13(17)21-14(2,3)4/h11-12H,7-9H2,1-6H3/t11-,12+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(C[C@H]1C[C@H](OC(C)(O1)C)COC(C)=O)=O |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-((4R,6S)-6-(acetoxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.36 |
| Formel vikt | 302.17 |