Läs mer
tert-Butyl (2,6-Dioxopiperidin-3-yl)karbamat, TRC
Produktkod. 30342644
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30342644 1 g
1 options
Produktkod. 30342644 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6923951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (2,6-Dioxopiperidin-3-yl)carbamate
CAS 31140-42-8
Molekylformel C10H16N2O4
Kvantitet 1 g
Synonym tert-Butyl Ester 2,6-Dioxo-3-piperidinecarbamic Acid, 1,1-Dimethylethyl Ester (2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-carbamic Acid, Pomalidomide Impurity
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)11-6-4-5-7(13)12-8(6)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,15)(H,12,13,14)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(=O)NC1=O
IUPAC-namn tert-butyl N-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 228.25
Formel vikt 228.111