Läs mer
tert-butyl 2-amino-2-tioxoetylkarbamat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10443245
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10443245 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10051674 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10443245 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07925DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 89226-13-1
Molekylformel C7H14N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 190.261
MDL-nummer MFCD09025922
InChI-nyckel AGBIUUFZUPNDTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-amino-2-thioxoethyl carbamate, tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate, tert-butyl n-carbamothioylmethyl carbamate, tert-butyl n-2-amino-2-sulfanylideneethyl carbamate, carbamic acid, 2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ljf8, n-tert-butoxycarbonylglycinethioamide, tert-butoxycarbonylamino acetothioamide, n-t-butoxycarbonylamino acetothioamide
PubChem CID 5324304
IUPAC-namn tert-butyl-N-(2-amino-2-sulfanylidenetyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.27
Procent renhet 90%