Läs mer
tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10565110 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10565110 1 g Glasflaska 1g
10210130 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10565110 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438020010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 365996-05-0
Molekylformel C11H17N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 255.34
InChI-nyckel BMLHPGOMLGKYIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-amino-6,7-dihydrothiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, tert-butyl 2-amino-6,7-dihydro 1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo 5,4-c pyridine, 2-amino-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-amino-4h,5h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, 2-amino-5-boc-6,7-dihydro-4h-thiazolo-5,4,c pyridine, tert-butyl 2-amino-4h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 2-amino-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, pubchem17893
PubChem CID 11357283
IUPAC-namn tert-butyl-2-amino-6,7-dihydro-4H-[1,3]tiazolo[5,4-c]pyridin-5-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C(C1)SC(=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Smältpunkt 223.5°C to 224.5°C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 255.34
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.