Läs mer
tert-Butyl 2-aminoisobutyrathydroklorid, 98 %
Produktkod. 15410719
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410719 1 g 1g
15478536 250 mg 250mg
15420719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63817.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 84758-81-6 | C8H17NO2 | 159,23 g/mol
tert-butyl-2-aminoisobutyrathydroklorid används som mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-Butyl-2-aminoisobutyrathydroklorid används som mellanprodukter.
Löslighet Löslig i vatten
eller 1% ättiksyra.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84758-81-6
Molekylformel C8H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 159.23
MDL-nummer MFCD00237698
InChI-nyckel LSVYCJILORYVCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-aminoisobutyric acid t-butyl ester, h-aib-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylalaninate, 2-aminoisobutyric acid t-butyl ester, alanine, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-2-methylpropionic acid tert-butyl ester, h-aib-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, t-butyl 2-methylalaninate, 2-methylalanine t-butyl ester, h-alpha-me-ala-otbu . hcl
PubChem CID 7019940
IUPAC-namn tert-butyl-2-amino-2-metylpropanoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water or 1% acetic acid.
Formel vikt 195.69
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.