Läs mer
tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropanoate |
| CAS | 23877-12-5 |
| Molekylformel | C8H15BrO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid tert-butyl Ester, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid tert-Butyl Ester, 2-Bromoisobutyric Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Bromo-2,2-dimethylacetate, tert-Butyl alpha-bromoisobutyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15BrO2/c1-7(2,3)11-6(10)8(4,5)9/h1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-bromo-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.11 |
| Formel vikt | 222.0255 |