Läs mer
tert-butyl 2-brombensylkarbamat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10573583
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10573583 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10573583 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07557DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate
CAS 162356-90-3
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H16BrNO2
MDL-nummer MFCD05664385
Kvantitet 1 g
Synonym tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate, n-boc-2-bromobenzylamine, n-tert-butoxycarbonyl-2-bromobenzylamine, tert-butyl n-2-bromophenyl methyl carbamate, 2-bromo-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-bromobenzyl carbamate, 2-bromobenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonylaminomethyl-2-bromobenzene, carbamic acid, 2-bromophenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem7804
InChI-nyckel DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC=C1Br
IUPAC-namn tert-butyl-N-[(2-bromfenyl)metyl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 286.169
PubChem CID 7018300
Formel vikt 286.17
Procent renhet 97%