Läs mer
tert-butyl 2-bromobutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363257
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363257 5 g 5g
11373257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13799.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24457-21-4 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24457-21-4
Molekylformel C8H15BrO2
Molekylvikt (g/mol) 223.11
MDL-nummer MFCD00209634
InChI-nyckel RIUJWUWLGXBICR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-bromobutyrate, tert-butyl2-bromobutanoate, t-butyl 2-bromobutyrate, 2-bromobutyric acid tert-butyl ester, 2-bromobutanoic acid tert-butyl ester, butanoic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, tertbutyl 2-bromobutyrate, tert-butyl-2-bromobutyrat, acmc-1cb0d, tert-butyl-2-bromobutyrate
PubChem CID 13124118
IUPAC-namn tert-butyl-2-bromobutanoat
LEDER CCC(C(=O)OC(C)(C)C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 2-bromobutyrate
Densitet 1.2
Kokpunkt 72°C to 76°C (12 mmHg)
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 2040298
Formel vikt 223.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.