Läs mer
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate, 97%
Produktkod. 11318045
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318045 10 g 10g
11328045 50 g 50g
11338045 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318045 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08216.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 23877-12-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23877-12-5
Molekylformel C8H15BrO2
Molekylvikt (g/mol) 223.11
MDL-nummer MFCD00051908
InChI-nyckel IGVNJALYNQVQIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90290
IUPAC-namn tert-butyl-2-brom-2-metylpropanoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Densitet 1.18
Kokpunkt 35°C to 37°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 10 g
Beilstein 1905654
Synonym tert-butyl 2-bromoisobutyrate, t-butyl 2-bromo isobutyrate, 2-bromoisobutyric acid tert-butylester, tert-butyl 2-bromo-2-methylpropionate, tert-butyl alpha-bromoisobutyrate, t-butyl 2-bromoisobutylate, t-butyl 2-bromoisobutyrate, 2-bromoisobutyric acid tert-butyl ester, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl2-bromoisobutyrate
Formel vikt 223.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.