missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl 2-Bromopropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 2-Bromopropanoate |
| CAS | 39149-80-9 |
| Molekylformel | C7H13BrO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 2-Bromopropanoate, 1,1-Dimethylethyl 2-Bromopropionate, 2-Bromopropionic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Bromopropionatetert-Butyl alpha-Bromopropionate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5H,1-4H3 |
| LEDER | CC(Br)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-bromopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.08 |
| Formel vikt | 208.0099 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?