Läs mer
tert-butyl (2-bromtien-3-yl)metylkarbamat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10746925
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10746925 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10746925 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56642DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (2-bromothien-3-yl)methylcarbamate
CAS 910036-94-1
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H14BrNO2S
MDL-nummer MFCD09025882
Kvantitet 1 g
Synonym tert-butyl 2-bromothien-3-yl methylcarbamate, tert-butyl n-2-bromothiophen-3-yl methyl carbamate, tert-butyl 2-bromothiophen-3-yl methyl carbamate, tert-butyl 2-bromothiophen-3-yl methylcarbamate
InChI-nyckel RFNWODFBZMWIEH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1=C(SC=C1)Br
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2-bromtiofen-3-yl)metyl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 292.191
PubChem CID 24229570
Formel vikt 292.2
Procent renhet 95%