Läs mer
tert-butyl-2-klor-1,3-tiazol-5-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3586895
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10215374
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO08181DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 934570-60-2
Molekylformel C8H10ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 219.683
MDL-nummer MFCD09879991
InChI-nyckel SQZXVWDARSIXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-chlorothiazole-5-carboxylate, t-butyl-2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
PubChem CID 24229786
IUPAC-namn tert-butyl-2-klor-l,3-tiazol-5-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C1=CN=C(S1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 2-chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 219.69
Procent renhet 95%