missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl (2-Chloroethyl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl (2-Chloroethyl)carbamate |
| CAS | 71999-74-1 |
| Molekylformel | C7H14ClNO2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | N-(2-Chloroethyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-chloroethane, N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-chloroethylamine, N-t-Butoxycarbonyl-2-chloroethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCl |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(2-chloroethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.64 |
| Formel vikt | 179.0713 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?