Läs mer
tert-Butyl 2-Cyanopiperazine-1-carboxylate, TRC
Produktkod. 30347058
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30347058 100 mg
1 options
Produktkod. 30347058 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB811178100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 2-Cyanopiperazine-1-carboxylate
CAS 1053656-76-0
Molekylformel C10H17N3O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-Boc-2-cyanopiperazine
InChI formel InChI=1S/C10H17N3O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-12-7-8(13)6-11/h8,12H,4-5,7H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1C#N
IUPAC-namn tert-butyl 2-cyanopiperazine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 211.26
Formel vikt 211.1321