Läs mer
tert-Butyl 2-(dietylfosfon)acetat, TRC
Produktkod. 30346142
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30346142 5 g
1 options
Produktkod. 30346142 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6930155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 2-(diethylphosphono)acetate
CAS 27784-76-5
Molekylformel C10H21O5P
Kvantitet 5 g
Synonym ert-Butyl (diethoxyphosphinyl)acetate, tert-Butyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate, tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, tert-Butyl 2-(diethylphosphono)acetate, tert-Butyl diethyl phosphonoacetate, (Diethoxyphosphinyl)acetic Acid, 1,1-Dimethylethyl Ester, Phosphonoacetic Acid 1-tert-Butyl Diethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H21O5P/c1-6-13-16(12,14-7-2)8-9(11)15-10(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
LEDER O=P(CC(OC(C)(C)C)=O)(OCC)OCC
IUPAC-namn tert-butyl 2-(dietoxisfosforyl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 252.24
Formel vikt 252.11