Läs mer
tert-Butyl 2-Hydroxyethanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 2-Hydroxyethanoate |
| CAS | 50595-15-8 |
| Molekylformel | C6H12O3 |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | 2-Hydroxyacetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Hydroxyacetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Glycolic Acid tert-Butyl Ester, Hydroxyacetic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Hydroxyacetate, tert-Butyl Glycolate, tert-Butyl Hydroxyacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h7H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CO |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-hydroxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vikt | 132.0786 |