Läs mer
tert-butyl-2-(hydroximetyl)-1-indolinkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10505113
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10505113 250 mg 250mg
10082782 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10505113 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01134CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 172647-87-9
Molekylformel C14H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 249.31
MDL-nummer MFCD06411549
InChI-nyckel JNQNQSCDMKNYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, 1-t-butoxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline, tert-butyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1-boc-2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-1h-indole, tert-butyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, tert-butyl 2-hydroxymethyl indolinecarboxylate, tert-butyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 2,3-dihydro-2 hydroxymethyl-1h-indole-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-1h-indole-1-carboxylate
PubChem CID 2794669
IUPAC-namn tert-butyl-2-(hydroximetyl)-2,3-dihydroindol-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 249.31
Procent renhet 97%