Läs mer
tert-Butyl (2-Iodoethyl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl (2-Iodoethyl)carbamate |
| CAS | 122234-46-2 |
| Molekylformel | C7H14INO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl N-(2-Iodoethyl)carbamate, (2-Iodo-ethyl)-carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-Iodo-1-(tert-butoxycarbonylamino)ethane, 2-Iodo-N-Boc-ethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14INO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| LEDER | O=C(NCCI)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2-iodoethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.1 |
| Formel vikt | 271.0069 |