missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl (2-(Methoxy(methyl)amino)-2-oxoethyl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl (2-(Methoxy(methyl)amino)-2-oxoethyl)carbamate |
| CAS | 121505-93-9 |
| Molekylformel | C9H18N2O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | [2-(Methoxymethylamino)-2-oxoethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine N'-methoxy-N'-methylamide, [(N-Methoxy-N-methylcarbamoyl)methyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-[2-[Methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(13)10-6-7(12)11(4)14-5/h6H2,1-5H3,(H,10,13) |
| LEDER | O=C(CNC(OC(C)(C)C)=O)N(OC)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2-(methoxy(methyl)amino)-2-oxoethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vikt | 218.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?