Läs mer
tert-Butyl 2-Nitroethyl Ether, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
for synthesis
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 77791-00-5 |
| Densitet | 1.00 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 30°C to 35°C/1 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00066255 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | tert-Butyl 2-nitroethyl ether, 2-Nitroethanol tert-butyl ether, tert-Butyl 2-nitroethyl ether |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.17 |
| Kvalitet | Research |