missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl 2-Oxo-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 2-Oxo-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate |
| CAS | 203661-69-2 |
| Molekylformel | C13 H21 N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-6-4-13(5-7-14)8-10(15)9-13/h4-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)CC(=O)C2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.311 |
| Formel vikt | 239.152 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?