Läs mer
tert-Butyl 2-(Piperidin-4-yl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 2-(Piperidin-4-yl)acetate |
| CAS | 180182-07-4 |
| Molekylformel | C11 H21 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-9-4-6-12-7-5-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CC1CCNCC1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-piperidin-4-ylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.29 |
| Formel vikt | 199.157 |