Läs mer
tert-Butyl ((2S,3R,4E,11Z)-1-((Bis(2-cyanoethoxy)phosphoryl)oxy)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)octadeca-4,11-dien-2-yl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl ((2S,3R,4E,11Z)-1-((Bis(2-cyanoethoxy)phosphoryl)oxy)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)octadeca-4,11-dien-2-yl)carbamate |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C35 H64 N3 O7 P Si |
| Formel vikt | 697.425 |
| Molekylvikt (g/mol) | 697.958 |