Läs mer
tert-Butyl ((2S,3R,4E,11Z)-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-hydroxyoctadeca-4,11-dien-2-yl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl ((2S,3R,4E,11Z)-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-hydroxyoctadeca-4,11-dien-2-yl)carbamate |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C29H57NO4Si |
| Formel vikt | 511.41 |
| Molekylvikt (g/mol) | 511.85 |