missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl (3-(2-(2-(3-Aminopropoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl (3-(2-(2-(3-Aminopropoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)carbamate |
| CAS | 194920-62-2 |
| Molekylformel | C15H32N2O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-Boc-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine, N-[(tert-Butoxy)carbonyl]-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine, N-tert-Butoxycarbonyl-bis[2-(3-aminopropoxy)ethyl] Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C15H32N2O5/c1-15(2,3)22-14(18)17-7-5-9-20-11-13-21-12-10-19-8-4-6-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCOCCOCCOCCCN |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[3-[2-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]ethoxy]propyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.42 |
| Formel vikt | 320.2311 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?