Learn More
tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15219696
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
898271-20-0
C10H20N2O2
200.28
XQNQFOKZUQWWDO-UHFFFAOYSA-N
1-boc-3-aminoethylazetidine, tert-butyl 3-2-aminoethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-n-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-boc-3-2-aminoethyl azetidine, 3-2-aminoethyl-1-boc-azetidine, 1-azetidinecarboxylicacid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-2-aminoethyl-1-azetidinecarboxylate
44630603
tert-butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CCN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
898271-20-0
C10H20N2O2
200.28
XQNQFOKZUQWWDO-UHFFFAOYSA-N
1-boc-3-aminoethylazetidine, tert-butyl 3-2-aminoethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-n-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-boc-3-2-aminoethyl azetidine, 3-2-aminoethyl-1-boc-azetidine, 1-azetidinecarboxylicacid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-2-aminoethyl-1-azetidinecarboxylate
44630603
tert-butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CCN
Assay Percent Range 94% min. (GC)
Formula Weight 200.28
Percent Purity 95%
Quantity 1 g
Chemical Name or Material tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Mention de danger
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.