Läs mer
tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15229696 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15229696 250 mg 250mg
15219696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15229696 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451232500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 898271-20-0
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.28
InChI-nyckel XQNQFOKZUQWWDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-aminoethylazetidine, tert-butyl 3-2-aminoethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-n-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-boc-3-2-aminoethyl azetidine, 3-2-aminoethyl-1-boc-azetidine, 1-azetidinecarboxylicacid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-2-aminoethyl-1-azetidinecarboxylate
PubChem CID 44630603
IUPAC-namn tert-butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.28
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.