Läs mer
tert-Butyl(3-(5-(4-Aminophenylsulfonamido)-6-methoxypyrazin-2-yl)propyl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl(3-(5-(4-Aminophenylsulfonamido)-6-methoxypyrazin-2-yl)propyl)carbamate |
| CAS | 1621083-43-9 |
| Molekylformel | C19H27N5O5S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N5O5S/c1-19(2,3)29-18(25)21-11-5-6-14-12-22-16(17(23-14)28-4)24-30(26,27)15-9-7-13(20)8-10-15/h7-10,12H,5-6,11,20H2,1-4H3,(H,21,25)(H,22,24) |
| LEDER | COc1nc(CCCNC(=O)OC(C)(C)C)cnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[3-[5-[(4-aminophenyl)sulfonylamino]-6-methoxypyrazin-2-yl]propyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.51 |