missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

tert-Butyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxa-34-keto-33-tiapentatriacontanoat, TRC

Produktkod. 30348379
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30348379 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30348379 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69192525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material tert-Butyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxa-34-keto-33-thiapentatriacontanoate
CAS 887353-86-8
Molekylformel C31 H60 O10 S
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C31H60O10S/c1-29(32)42-27-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-34-15-16-35-17-18-36-19-20-37-21-22-38-23-24-39-25-26-40-28-30(33)41-31(2,3)4/h5-28H2,1-4H3
LEDER CC(=O)SCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(11-acetylsulfanylundecoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]acetat
Molekylvikt (g/mol) 624.87
Formel vikt 624.3907
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.