Läs mer
tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate |
| CAS | 75178-96-0 |
| Molekylformel | C8H18N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD00210021 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | NCCCNC(OC(C)(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.24 |
| Procent renhet | 97% |