Läs mer
tert-butyl 3-aminopropyl(metyl) karbamat, TRC
Produktkod. 30342161
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30342161 500 mg
1 options
Produktkod. 30342161 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB807045500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 3-Aminopropyl(methyl) Carbamate
CAS 150349-36-3
Molekylformel C9H20N2O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Methylpropan-2-yl N-(3-aminopropyl)-N-methylcarbamate, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)propylamine, N-(3-Aminopropyl)-N-(methyl)carbamic Acid tert-butyl Ester, N-(3-Aminopropyl)-N-methylcarbamic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10/h5-7,10H2,1-4H3
LEDER CN(CCCN)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl N-(3-aminopropyl)-N-metylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 188.27
Formel vikt 188.1525