missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl 3-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 3-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate |
| CAS | 1936429-15-0 |
| Molekylformel | C16H24BrN3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 3-Bromo-1,4,6,7-tetrahydro-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24BrN3O3/c1-16(2,3)23-15(21)19-7-4-13-12(10-19)14(17)18-20(13)11-5-8-22-9-6-11/h11H,4-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2c(C1)c(Br)nn2C3CCOCC3 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 3-bromo-1-(oxan-4-yl)-6,7-dihydro-4H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.28 |
| Formel vikt | 385.1001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?