Läs mer
tert-butyl 3-brom-2-furoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10747865
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10747865 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10306474 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10747865 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08289DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 59862-90-7
Molekylformel C9H11BrO3
Molekylvikt (g/mol) 247.088
MDL-nummer MFCD11109336
InChI-nyckel STWBDYGNHJTHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-bromo-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 33589622
IUPAC-namn tert-butyl-3-bromofuran-2-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C1=C(C=CO1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 247.09
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.