missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl 3-Bromo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 3-Bromo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate |
| CAS | 1936429-06-9 |
| Molekylformel | C11H16BrN3O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 3-Bromo-1,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16BrN3O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-5-4-8-7(6-15)9(12)14-13-8/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2[nH]nc(Br)c2C1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 3-bromo-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.17 |
| Formel vikt | 301.0426 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?